Key Documents
EZCURVCHA
Millipore
Source d'alimentation pour distributeur EZ-Pak® Curve
External power supply/ charger for battery powered EZ-Pak® Dispenser Curve
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.79
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
EZ-Pak®
Sortie
65 W
Entrée
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Compatibilité
for use with EZ-Pak® Dispenser Curve
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'alimentation électrique externe est un accessoire supplémentaire du distributeur EZ-Pak® Curve. Le distributeur EZ-Pak® Curve constitue une révolution dans la manipulation des filtres pour la méthode de filtration sur membrane (MF), en alliant les avantages de la distribution de membranes stériles à haut débit, d'un fonctionnement sans contact et d'un transfert de membrane d'une seule main. Le chargeur permet d'alimenter la batterie et le distributeur fonctionne avec ou sans branchement au secteur. Une batterie lithium-ion entièrement chargée peut permettre de distribuer jusqu'à 10 000 membranes. Après 10 minutes d'inactivité, un mode veille est activé pour économiser l'énergie.
Application
L'alimentation électrique externe est un accessoire supplémentaire du distributeur EZ-Pak® Curve utilisé pour les analyses microbiologiques classiques, l'analyse de la bière, de l'eau en bouteille, des produits pharmaceutiques, les analyses environnementales, les tests de biocharge et l'analyse de la qualité de l'eau.
Informations légales
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany