Documents
EX0185
Supelco
Diethyl ether
≥98.0% ethanol basis (diethyl ether), Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Éther, Éther éthylique
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.12
Numéro Beilstein :
1696894
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-467-2
product name
Éther diéthylique, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Agence
meets USP/NF
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Pression de vapeur
587 hPa ( 20 °C)
Pureté
≥98.0% ethanol basis (diethyl ether)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
320 °F
Durée de conservation
24 mo. (from manufacture date)
Limite d'explosivité
36.5 %
Impuretés
≤0.0002 meq/g Titrable acid
≤0.001% Carbonyl (as HCHO)
≤0.5% Water (H2O)
≤1 ppm Peroxide (as H2O2)
1-3% Alcohol (C2H5OH)
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.3530 (lit.)
Point d'ébullition
34.6 °C (lit.)
Pf
−116 °C (lit.)
Température de transition
flash point -40 °C
Densité
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES 
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Remarque sur l'analyse
Expiration dateExp 24 months from mfg dateAlcohol (C2H5OH)1-3%Assay (Et2O + EtOH)98.0% minCarbonyl (as HCHO)0.001% maxColor (APHA)10 maxDensity at 20°C0.714-0.718g/mlEvaporation residue0.001% maxFormClear liquidPeroxide (as H2O2)*1ppm maxTitrable acid0.0002meq/g maxWater (H2O)0.5% max
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup