Principaux documents
EDSPAK001
Milli-Q
Polisseur EDS-Pak®
Production of endocrine disruptor-free water
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
NA.21
Matériaux
carbon cartridge (activated)
polyethylene (Luer Plug)
polyethylene connector (Vent Filter)
polypropylene housing
Niveau de qualité
Caractéristiques
removes endocrine disruptors such as phthalate esters, Bisphenol-A and Nonylphenol
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
EDS-Pak®
Paramètres
2 L/min max. flow rate
2 bar pressure
5 °C temp. range (30 °C)
Longueur
12.7 cm
Impuretés
<5 ppb TOC
Compatibilité
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Reference
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Le polisseur EDS-Pak® est une cartouche à base de charbon actif qui se branche à la sortie d'un système de purification d'eau, et pour de meilleurs résultats, à la sortie du distributeur Q-POD® d'un système Milli-Q® Integral ou Advantage A10. Le média de la cartouche EDS-Pak®, son boîtier et les matériaux de son connecteur sont validés pour l'élimination de plusieurs perturbateurs endocriniens.
Le polisseur EDS-Pak® peut être installé sur tous les systèmes de purification d'eau de type 1 qui délivrent une eau ultra pure ayant une teneur en carbone organique total (COT) inférieure à 5 ppb, notamment les systèmes Milli-Q®, Synergy®, Simplicity® et Direct-Q®.
Application
Le polisseur EDS-Pak® fournit une eau exempte de perturbateurs endocriniens convenant à la préparation de blancs, de réactifs et de solutions étalons utilisés pour l'analyse de molécules telles que le bisphénol A, les phtalates et le nonylphénol par chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse (GC-MS) ou chromatographie liquide/spectrométrie de masse (LC-MS).
Caractéristiques et avantages
  • Polisseur de point d'utilisation pour systèmes Milli-Q® et autres systèmes de purification d'eau de type 1.
  • Étape de purification finale permettant la distribution, à haut débit, d'une eau ultra pure exempte de perturbateurs endocriniens.
  • Production d'au moins 300 l d'eau ultra pure exempte de perturbateurs endocriniens.
  • Cartouche EDS-Pak® contenant un type de charbon actif spécifique validé pour une élimination efficace des perturbateurs endocriniens, principalement le bisphénol A, le phtalate de diéthyle et le phtalate de di-n-butyle.
  • Cartouche EDS-Pak® livrée sous emballage hermétique avec son certificat de qualité.
Autres remarques
Avant utilisation, la cartouche EDS-Pak® doit être conditionnée avec du méthanol pour que toutes les surfaces adsorbantes soient accessibles aux perturbateurs endocriniens. La cartouche doit ensuite être rincée à l'eau ultra pure pour éliminer le surplus de méthanol. Une fois conditionnée, la cartouche EDS-Pak® offre la garantie de produire jusqu'à 300 l d'eau exempte de perturbateurs endocriniens, lorsqu'elle est alimentée en eau ultra pure ayant une teneur en COT inférieure à 5 ppb à un débit de 0,5 à 2 l/min.
Le conditionnement au méthanol de la cartouche EDS-Pak® nécessite une seringue en verre de 50 ml, non fournie.
Informations légales
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EDS-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany