Principaux documents
ECM644
Sigma-Aldrich
Essai de perméabilité vasculaire in vitro (24 puits)
This In Vitro Vascular Permeability Assay kit employs a 24-well plate and provides an efficient system for evaluating the effects of chemicals & drug compounds on endothelial cell adsorption, transport & permeability.
Synonyme(s) :
Vascular permeability assay
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
wet ice
Application
Ce kit pour essai de perméabilité vasculaire in vitro, basé sur une plaque à 24 puits, constitue un système d'évaluation efficace de l'effet des composés chimiques et médicamenteux sur l'adsorption, le transport et la perméabilité des cellules endothéliales.
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Le kit pour essai de perméabilité vasculaire in vitro Millipore® constitue un système d'évaluation efficace de l'effet des composés chimiques et médicamenteux sur l'adsorption, le transport et la perméabilité des cellules endothéliales. C'est la solution idéale pour mesurer les composés susceptibles de perturber ou de protéger une monocouche endothéliale. Chaque kit pour essai de perméabilité vasculaire in vitro contient suffisamment de réactifs pour évaluer 24 échantillons. Le kit pour essai de perméabilité vasculaire in vitro est exclusivement réservé à la recherche. Il n'est pas destiné aux applications diagnostiques ou thérapeutiques.
Composants
Ensembles inserts pour essai de perméabilité sur 24 puits, enduits de collagène : une plaque de réception à 24 puits contenant 24 inserts de culture cellulaire poreux pré-enduits de collagène de type I de queue de rat.
Plaque de réception, à 24 puits : deux plaques à 24 puits.
Solution de dextran-FITC : un flacon contenant 250 µl.
Pince : une pince.
Coloration cellulaire : un flacon contenant 10 ml.
Plaque à 96 puits, noire, opaque : une plaque à 96 puits.
Liaison
Remplace : ECM640
Stockage et stabilité
Conserver les composants du kit entre 2 et 8 °C ; utiliser dans les 4 mois suivant la date de réception. Ne pas congeler.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Ik-Soo Lee et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 79(4), 581-586 (2014-12-17)
In our continuing search for novel antiangiogenic agents, a new lignan glycoside, (7R,8R)-1-(4-O-β-d-glucopyranosyl-3-methoxyphenyl)-2-{2-methoxy-4-[1-(E)-propene-3-ol]-phenoxyl}-propane-1,3-diol (1), along with three known lignans (2-4), were isolated from the 80% EtOH extract of Brandisia hancei stems and leaves. These isolates (1-4) were subjected to an
Sabrina Rohringer et al.
PloS one, 9(12), e114806-e114806 (2014-12-17)
Extracorporeal shockwave treatment was shown to improve orthopaedic diseases and wound healing and to stimulate lymphangiogenesis in vivo. The aim of this study was to investigate in vitro shockwave treatment (IVSWT) effects on lymphatic endothelial cell (LEC) behavior and lymphangiogenesis.
Lingling Neng et al.
Journal of the Association for Research in Otolaryngology : JARO, 14(2), 175-185 (2012-12-19)
The integrity of the fluid-blood barrier in the stria vascularis is critical for maintaining inner ear homeostasis, especially for sustaining the endocochlear potential, an essential driving force for hearing function. However, the mechanisms that control intrastrial fluid-blood barrier permeability remain
Luca Maroni et al.
The American journal of pathology, 187(2), 366-376 (2016-12-03)
Microbial products are thought to influence the progression of cholangiopathies, in particular primary sclerosing cholangitis (PSC). Inflammasomes are molecular platforms that respond to microbial products through the synthesis of proinflammatory cytokines. We investigated the role of inflammasome activation in cholangiocyte
Hongping Xu et al.
Oncotarget, 8(44), 76165-76173 (2017-11-05)
Caveolin-1 (Cav1) is the principle structural protein of caveolae. It plays important roles in the vascular system under both physiological and pathological conditions. Although Cav1 has been shown to inhibit microvascular permeability and has been considered as a tumor-suppressor for
Articles
Cell based angiogenesis assays to analyze new blood vessel formation for applications of cancer research, tissue regeneration and vascular biology.