ECM512
Essai de chimiotaxie/migration cellulaire QCM, 96 puits (5 µm), fluorimétrique
The QCM 5 um 96-well Migration Assay utilizes a 5 um pore size, which is appropriate for studying monocyte/macrophage migration.
Synonyme(s) :
5 μm pore migration invasion assay, monocyte macrophage migration assay
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
QCM
Technique(s)
activity assay: suitable
cell based assay: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
wet ice
Application
Structure cellulaire
Conditionnement
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1