Principaux documents
CW03N4S03
Millipore
Cartouche Milligard® 0,2 µm de dimension de pores nominale
cartridge nominal length 4 in. (10 cm), filter diam. 2.8 in. (7.1 cm)
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
Matériaux
polyester support
polypropylene device
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets EU 1935/2004/EC (alll component materials)
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Milligard®
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Milligard®
Paramètres
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Technique(s)
prefiltration: suitable
Longueur
4 in.
Largeur
2.9 in.
Longueur nominale des cartouches
4 in. (10 cm)
Diam. du filtre
2.8 in. (7.1 cm)
Taille du filtre
4 in.
Surface de filtration
0.34 m2
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Milligard®
Dimension de pores
0.2 μm nominal pore size
0.2 μm pore size
Code de la cartouche
Code N
Description générale
Grade du filtre : média Milligard® standard
Présentation du dispositif : cartouche
Type de cartouche : pour les liquides
Caractéristiques et avantages
Format : monocouche
Conditionnement
Double sachet à ouverture facile.
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation : 10 cycles d'autoclave ou SEP à 121 °C pendant 30 min
Ce produit a été fabriqué avec une combinaison de médias qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont définis dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : Le taux d'extractibles était ≤20 mg par capsule de 4" après 24 heures d'immersion dans de l'eau à température ambiante contrôlée.   
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Mode d'emploi : voir les sections "Installation" et "Mouillage" du mode d'emploi du dispositif OPTISCALE®-25 et la section "Introduction" du dossier technique sur les esters de cellulose
  • Stockage : se reporter au dossier technique sur les esters de cellulose
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux réglementations fédérales, nationales et locales en vigueur
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Informations légales
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany