Principaux documents
CR03N11HH1
Millipore
Filtre capsule Polygard® CR Small Scale
pore size 3.0 μm, cartridge nominal length 4.6 in. (11.8 cm)
Synonyme(s) :
Polygard® CR Small Scale Capsule Filter 3.0 μm
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene seal
polypropylene vent cap
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Polygard
Longueur
11.8 cm (4.6 in.)
D.E.
8.8 cm (3.5 in.)
88 mm
Longueur nominale des cartouches
4.6 in. (11.8 cm)
Dimension de pores
3.0 μm nominal pore size
3.0 μm pore size
Entrée
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type beverage(s)
cultured stem cell(s)
sample type beer
sample type wine
sample type liquid
sample type food(s)
Raccords
1/4 in. inlet/outlet hose barb
Application(s)
industrial qc (product testing)
sample preparation
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les produits de la gamme de filtres capsules Polygard®-CR Small Scale sont des filtres de diamètre nominal conçus pour éliminer les particules présentes dans les liquides et les gaz. La structure en profondeur à gradient de densité des médias filtrants Polygard-CR offre une capacité de filtration maximale avec une dimension de pores de 3,0 μm ; leur construction entièrement en polypropylène offre de faibles taux d'extractibles et une large compatibilité chimique.
Applications typiques
Les filtres capsules à haute efficacité Polygard-CR, constitués de médias en polypropylène à gradient de densité sont largement utilisés dans l'industrie des boissons pour les applications de filtration de liquides et de gaz afin de protéger les filtres plus serrés.
Conformité réglementaire
Les filtres capsules Polygard®-CR Small Scale sont conçus, développés et fabriqués conformément à un système de management de la qualité approuvé par un organisme d'enregistrement accrédité selon une norme du Système Qualité ISO 9000 et sont expédiés avec un certificat de qualité. Chaque filtre capsule est accompagné d'un guide de validation pour la conformité aux exigences réglementaires.
Pour assurer la traçabilité et faciliter l'identification, chaque filtre comporte un marquage avec ses caractéristiques d'identification.
Nombreux formats disponibles
Une gamme complète de tailles de filtres Polygard-CR est disponible pour répondre aux besoins de vos applications. Une variété d'options de raccordement est proposée pour une adaptation facile aux carters existants. Les filtres capsules à petite échelle sont disponibles comme outil de sélection lors de l'évaluation de plusieurs configurations de médias filtrants destinés aux fluides des procédés de clarification.
Ces dispositifs ont été développés pour minimiser le volume mort lors de l'évaluation de plusieurs configurations de médias filtrants.
Informations légales
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany