CP53
Anti-ICAM-1 (Ab-2) Mouse mAb (W-CAM-1)
liquid, clone W-CAM-1, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-CD54, Anti-Inter-Cellular Adhesion Molecule, Anti-Inter-Cellular Adhesion Molecule, Anti-CD54
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
W-CAM-1, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ICAM1(3383)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Flow Cytometry (see comments)
Frozen Sections (1:50-1:100)
Immunoblotting (1:200-1:400)
Immunofluorescence (see comments)
Immunoprecipitation (10 µl/mg protein lysate)
Paraffin Sections (not recommended)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Endothelial cells or tonsil tissue
Autres remarques
Craig, A.G., et al. 1997. Infect. Immun.65, 4580.
DeGraba, T.J. 1997. Neurology49, S15.
Elangbam, C.S., et al. 1997. Vet. Pathol. 34, 61.
McCormick, C.J., et al. 1997. J. Clin. Invest.15, 2521.
Acevedo, A., et al. 1993. Am. J. Pathol.143, 774.
De Fougerolles, A.R., et al. 1993. J. Exp. Med.177, 1187.
Fawcett, J., et al. 1992. Nature360, 481.
Vazeux, R. et al. 1992. Nature360, 485.
Boyd, A.W., et al. 1989. Blood73, 1896.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable