Principaux documents
CP2073S03
Millipore
Cartouche Lifegard 2,0 µm de dimension de pores nominale
pore size 2.0 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm)
Synonyme(s) :
Lifegard Cartridge Filter 30 in. 2.0 μm Code 7
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
borosilicate glass fiber (BGF)
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Lifegard
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Lifegard
Paramètres
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Technique(s)
prefiltration: suitable
Longueur
30 in.
Largeur
2.7 in.
Longueur nominale des cartouches
30 in. (75 cm)
Diamètre
7.4 cm (2.9 in.)
Surface de filtration
1.38 m2
Impuretés
≤1.0 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.1 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤660 mg/cartridge
Matrice
Lifegard
Dimension de pores
2.0 μm nominal pore size
2.0 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code 7
Description générale
Présentation du dispositif : cartouche
Caractéristiques et avantages
Format : monocouche
Conditionnement
Double sachet à ouverture facile.
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d′action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Mode d'emploi : voir le guide sur la stérilisation à la vapeur et les procédures de test d'intégrité, ainsi que la première page du guide sur l'inspection visuelle
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Caractéristiques
Grade du filtre : AP20
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
10 cycles d'autoclave ou stérilisation en place (SEP) à 121 °C pendant 30 min.
Protocole de décontamination
30 min avec de l'eau chaude à 80 °C.
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : après 24 heures dans de l'eau à température ambiante régulée
Répond aux exigences du test des substances oxydables selon l'USP après un rinçage à l'eau avec ≥ 5 l.
Informations légales
Lifegard is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany