Principaux documents
AQ500
Sigma-Aldrich
Anticorps de chèvre anti-chaîne kappa d'Ig de souris, F(ab′)2
0.5 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Les molécules d'anticorps sont typiquement constituées de deux chaînes légères d'immunoglobuline liées de façon covalente à une paire de chaînes lourdes. Les chaînes légères d'immunoglobuline peuvent être de deux types, désignés par les lettres grecques kappa et lambda. Les chaînes légères kappa et lambda font environ 250 acides aminés de long, pour un poids moyen d'environ 25 kDa. Le rapport entre chaînes kappa et chaînes lambda au sein de la population des immunoglobulines varie en fonction de l'espèce.
Spécificité
L'anticorps réagit avec les chaînes légères kappa de souris (libres et liées), comme le montrent les tests ELISA et la cytométrie en flux.
Réagit avec les chaînes légères kappa de souris (libres et liées). Absorbé pour les paraprotéines de souris à chaînes légères λ.
Immunogène
Produit préparé à partir de chaînes légères kappa de souris traitées à la pepsine.
Application
Cet anticorps de chèvre anti-chaîne kappa d'Ig de souris, F(ab')2, détecte le niveau de chaîne kappa d'Ig de souris, et son utilisation a fait l'objet de publication et a été validée en ELISA.
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
ELISA : 1 µg/ml.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires spécifiques d'un fragment
Forme physique
Chromatographie de filtration sur gel
Produit purifié par chromatographie de filtration sur gel à partir d'un anticorps traité à la pepsine. En solution dans 1,0 ml de solution saline tamponnée au borate 100 mM, pH 8,2.
Stockage et stabilité
À conserver au réfrigérateur à une température comprise entre 2 et 8 °C en conditions stériles pendant douze mois maximum à partir de la date de réception.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable