Principaux documents
AN5004700
Millipore
Filtre membrane en polypropylène, 5,0 µm de dimension de pores
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Synonyme(s) :
Préfiltre en polypropylène, hydrophobe, 5,0 µm, 47 mm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
5 bar max. differential pressure (75 psid)
90 °C max. temp.
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
150 μm
Dimension de pores
5.0 μm pore size
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Ce préfiltre en polypropylène présente des pores de 5,0 µm (filtre de 5 microns) et est constitué d'un média en polypropylène 100 % vierge. Il convient tout particulièrement aux applications de clarification et de préfiltration (notamment de solvants), à la préparation d'eau désionisée et à la réduction de la biocharge.
Application
Recueil des cellules et des précipités
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Application : filtration de laboratoire classique
  • Usage prévu : rétention ou élimination de contaminants biologiques
  • Instructions d'utilisation : La filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane de 0,2 μm (ou moins) de dimension de pores élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective des contaminants biologiques de plus grande taille, la filtration d'un liquide à travers une membrane de 0,45 μm (ou plus) de dimension de pores permet de piéger les micro-organismes et de favoriser leur croissance, en vue de leur culture et de leur analyse ultérieures
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec.
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.