ABT59
Anti-Pericentrin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Pericentrin, Kendrin, Pericentrin-B
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PCNT(5116)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Pericentrin in 10 µg of HeLa cell lysate. Western Blot was performed without Tween.
Description de la cible
Uniprot describes 2 isoforms produced by alternative splicing with molecular weights at 378 & 355 kDa However in endogenous lysates, Pericentrin is observed at ~250 kDa & ~150 kDa for western blots (Wen, Y., et al. (2008). J Biol Chem. 283(5):2793-2803).
Autres remarques
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable