Principaux documents
ABT13
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-sarcolipine
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Sarcopolin
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rabbit
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), human (immunogen homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLN(6588)
Description générale
La sarcolipine (SLN) est une protéine multidomaine contenant un domaine luminal, un domaine cytoplasmique et un domaine transmembranaire. Elle se trouve dans la membrane du réticulum sarcoplasmique/endoplasmique des cellules cardiaques, et intervient dans le maintien de l'homéostasie calcique sous-tendant la contractilité musculaire du cœur. Pour ce faire, la sarcolipine régule la Ca2+ ATPase du réticulum sarco(endo)plasmique (SERCA2a), une protéine de transport du calcium qui pompe activement le calcium du cytoplasme jusqu'au réticulum sarcoplasmique, provoquant la relaxation des muscles cardiaques. Il se peut aussi que la sarcolipine interagisse avec le phospholambane, et qu'elle contribue à l'insuffisance cardiaque.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH et correspondant à l'extrémité C-terminale de la sacolipine humaine.
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Détectez la sarcolipine à l'aide de cet anticorps anti-sarcolipine dont l'utilisation a été validée en western blotting.
Sous-domaine de recherche
Cytosquelette
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu de quadriceps de lapin.
Analyse par western blotting : Une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la sacolipine dans du lysat de tissu de quadriceps de lapin.
Description de la cible
Poids réel (observé) : ~6 kDa. Une bande non caractérisée peut apparaître à ~13 kDa avec certains lysats tissulaires.
Forme physique
Produit purifié par affinité
Sérum polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M à pH 7,4, du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Tissu de quadriceps de lapin
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Junaid A B Zaman et al.
International journal of cardiology, 220, 580-588 (2016-07-09)
Post-operative atrial fibrillation (POAF) is a major health economic burden. However, the precise mechanisms in POAF remain unclear. In other forms of AF, sites of high dominant frequency (DF) in sinus rhythm (SR) may harbour 'AF nests'. We studied AF
John Butler et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 569, 26-31 (2015-02-11)
Studies in sarcolipin knockout mice have led to the suggestion that skeletal muscle sarcolipin plays a role in thermogenesis. The mechanism proposed is uncoupling of the sarcoplasmic reticulum calcium pump. However, in other work sarcolipin was not detected in mouse
Victoria L Wyckelsma et al.
American journal of human genetics, 108(3), 446-457 (2021-02-19)
The protein α-actinin-3 expressed in fast-twitch skeletal muscle fiber is absent in 1.5 billion people worldwide due to homozygosity for a nonsense polymorphism in ACTN3 (R577X). The prevalence of the 577X allele increased as modern humans moved to colder climates
Joseph M Autry et al.
Veterinary sciences, 7(4) (2020-11-19)
Ca2+ regulation in equine muscle is important for horse performance, yet little is known about this species-specific regulation. We reported recently that horse encode unique gene and protein sequences for the sarcoplasmic reticulum (SR) Ca2+-transporting ATPase (SERCA) and the regulatory
Diane M Sepa-Kishi et al.
Scientific reports, 7(1), 15430-15430 (2017-11-15)
This study investigated fiber type-specific metabolic responses and the molecular mechanisms that regulate glucose and fat metabolism in oxidative and glycolytic muscles upon cold acclimation. Male Wistar rats were exposed to cold (4 °C) for 7 days, and then glycogen synthesis