Key Documents
ABS233
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-PI3 Kinase p85, domaine N-SH2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit alpha, PI3-kinase regulatory subunit alpha, PI3K regulatory subunit alpha, PtdIns-3-kinase regulatory subunit alpha, Phosphatidylinositol 3-kinase 85 kDa regulatory subunit alpha, PI3-kinase subunit p85-al
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Pik3R1(282307)
human ... PIK3R1(5295)
mouse ... Pik3R1(18708)
rat ... Pik3R1(25513)
rhesus monkey ... Pik3R1(698996)
Description générale
La sous-unité régulatrice alpha de la phosphatidylinositol 3-kinase (UniProt Q63787 ; également appelée sous-unité régulatrice alpha 85 kDa de la phosphatidylinositol 3-kinase, sous-unité régulatrice alpha de la PI3-kinase, sous-unité régulatrice p85-alpha de la PtdIns-3-kinase, sous-unité p85-alpha de la PI3-kinase, sous-unité régulatrice alpha de la PI3K, sous-unité régulatrice alpha de la PtdIns-3-kinase) est codée par le gène Pik3r1 (identifiant du gène : 25513) chez les espèces de rats. La sous-unité régulatrice alpha de la PI3K catalyse la phosphorylation de l'anneau d'inositol PI(4,5)P2 en position 3 pour générer la PI(3,4,5)P3, un puissant second messager qui intervient dans la signalisation de survie et l'action de l'insuline. La PI3 kinase est un complexe hétérodimérique composé d'une sous-unité régulatrice de 85 kDa et d'une sous-unité catalytique de 110 kDa. Après fixation du ligand, la phosphorylation de la tyrosine des récepteurs du facteur de croissance permet de créer des sites d'ancrage pour la fixation de p85 (par l'intermédiaire de ses domaines SH2). Elle joue le rôle d'adaptateur en assurant la médiation de l'association de l'unité catalytique p110 à la membrane plasmique. Elle joue également un rôle dans la stimulation par l'insuline de l'absorption du glucose et de la synthèse du glycogène dans les tissus sensibles à l'insuline. Les mutations du gène Pik3r1 sont connues pour être associées à la résistance à l'insuline.
Spécificité
Cet anticorps polyclonal cible la région du premier domaine SH2, commune aux isoformes épissées humaines (isoforme 1, AS53, p46, p85I), de souris et de rat (isoforme p85-alpha, p55-alpha et p50-alpha) de la sous-unité régulatrice alpha de la PI3 kinase, telles que signalées par UniProt (P27986, P26450, Q63787).
Immunogène
Fragment recombinant avec étiquette GST correspondant au premier domaine SH2 de la sous-unité régulatrice alpha de la PI3 kinase de rat.
Épitope : premier domaine SH2.
Application
Analyse par immunoprécipitation : une quantité de 5 µg d'un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter les isoformes de la sous-unité régulatrice alpha de la PI3 kinase à partir de 200 µg de lysat de tissu cérébral de rat.
Analyse par immunoprécipitation : une quantité de 5 µg d'un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter les isoformes de la sous-unité régulatrice alpha de la PI3 kinase à partir de 500 µg de lysat de cellules Jurkat.
Analyse par western blotting : une concentration de 2 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter les isoformes de la sous-unité régulatrice alpha de la PI3 kinase dans 10 µg de lysat de cellules Jurkat.
Domaine de recherche
Signalisation
Détection de la sous-unité régulatrice alpha de la PI3 kinase à l'aide de cet anticorps polyclonal de lapin anti-PI3 kinase p85, domaine N-SH2 (réf. ABS233), dont l'utilisation a été validée en immunoprécipitation et western blotting.
Sous-domaine de recherche
Signalisation du développement
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de tissu cérébral de rat.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter les isoformes de la sous-unité régulatrice alpha de la PI3 kinase dans 10 µg de lysat de tissu cérébral de rat.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 85/50 kDa. 83,47/53,49/49,97/84,47 kDa (isoforme humaine 1/AS53/p46/p85I ; UniProt P27986), 83,39 kDa (souris ; UniProt P26450), 83,40/53,39/50,00 kDa (isoformes de rat p85-alpha/p55-alpha/p50-alpha ; UniProt Q63787). Des bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 06-496
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules Jurkat
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yu-Jie Hu et al.
Nucleic acids research, 43(16), 7790-7804 (2015-06-29)
Jumonji domain-containing protein 6 (JMJD6) is a nuclear protein involved in histone modification, transcription and RNA processing. Although JMJD6 is crucial for tissue development, the link between its molecular functions and its roles in any given differentiation process is unknown.
Yu-Jie Hu et al.
F1000Research, 2, 279-279 (2013-01-01)
Protein arginine methylation is a common posttranslational modification that has been implicated in numerous biological processes including gene expression. The mammalian genome encodes nine protein arginine methyltransferases (Prmts) that catalyze monomethylation, asymmetric dimethylation, and symmetric dimethylation on arginine residues. Protein
Asif J Iqbal et al.
eLife, 5 (2016-08-31)
Apolipoprotein A1 (apoA1) is the major protein component of high-density lipoprotein (HDL) and has well documented anti-inflammatory properties. To better understand the cellular and molecular basis of the anti-inflammatory actions of apoA1, we explored the effect of acute human apoA1
Teresita Padilla-Benavides et al.
International journal of molecular sciences, 21(3) (2020-02-06)
Brg1 (Brahma-related gene 1) is one of two mutually exclusive ATPases that can act as the catalytic subunit of mammalian SWI/SNF (mSWI/SfigureNF) chromatin remodeling enzymes that facilitate utilization of the DNA in eukaryotic cells. Brg1 is a phospho-protein, and its
Sara Petillo et al.
Cell death & disease, 14(7), 438-438 (2023-07-18)
Natural Killer (NK) cells act as important regulators in the development and progression of hematological malignancies and their suppressor activity against Multiple Myeloma (MM) cells has been confirmed in many studies. Significant changes in the distribution of NK cell subsets