ABS2200
Anti-FtsZ (GTPase)
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Cell division protein FtsZ, Cell Division FtsZ GTPase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
Bacillus subtilis, bacteria
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168 ... Ftsz(935971)
Escherichia coli K12 ... Ftsz(944786)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected FtsZ (GTPase) in Immunofluorescence applications (Daniel, R.A., et. al. (2000). Mol Microbiol. 35(2):299-311).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected GFP-FtsZ and FtsZ in wild type Bacillus subtilis 168ca.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité