ABS1848
Anti-Rho (-A, -B, -C) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Transforming protein RhoA, h12, Rho-related GTP-binding protein RhoB, h6, Rho-related GTP-binding protein RhoC, h9
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), nematode (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
G-proteins
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected RhoA family GTPase in 10 µg of HL-60 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable