ABS1509
Anti-phospho-Neph1 (Tyr637/638) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Kin of IRRE-like protein 1, Kin of irregular chiasm-like protein 1, Nephrin-like protein 1, phospho-Neph1 (Tyr637/638)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr637/pTyr638 )
Informations sur le gène
human ... KIRREL1(55243)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Signaling Neuroscience
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Neph1 phosphorylation in lysates from puromycin aminonucleoside-/PAN-treated human pocodytes (Arif, E., et al. (2014). J Biol Chem. 289(14):9502-9518).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Neph1 phosphorylation at the target tyrosine residues in 7.5 µL of pervanadate treated human podocyte cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3