ABN40
Anti-DLK1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Protein delta homolog 1, DLK-1, pG2, Fetal antigen 1, FA1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DLK1(8788)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected DLK1 on 10 µg of HepG2 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HepG2 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable