ABN2192
Anti-Calbindin D-28K
from rabbit
Synonyme(s) :
Calbindin, Calbindin D28, D-28K, PCD-29, Spot 35 protein, Vitamin D-dependent calcium-binding protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CALB1(793)
mouse ... Calb1(12307)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Calbindin D-28K in mouse kidney and human cerebellum tissue sections.
Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Calbindin D-28K in human brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable