Principaux documents
ABN185
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-chaîne B de la cristalline alpha
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Alpha-crystallin B chain, Alpha(B)-crystallin, Heat shock protein beta-5, Renal carcinoma antigen NY-REN-27, Rosenthal fiber component
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
bovine, human, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
horse (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), ox (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Cryab(281719)
human ... CRYAB(1410)
mouse ... Cryab(12955)
rat ... Cryab(25420)
Description générale
La chaîne B de la cristalline alpha est une protéine structurale très importante dans le cristallin des vertébrés, bien qu'elle soit aussi présente dans les muscles squelettiques et cardiaque, le rein et le cerveau. La chaîne B de la cristalline alpha est également un constituant des fibres de Rosenthal et un marqueur tissulaire régulier des foyers épileptiques. Elle se présente sous la forme de gros agrégats pesant jusqu'à 106 Da, composés de deux protéines : la chaîne A et la chaîne B de la cristalline α. Le gène αA code un polypeptide de 173 résidus tandis que le gène αB code un polypeptide de 175 résidus. αLa chaîne B de la cristalline, comme les petites protéines de choc thermique (sHsp), est induite par un choc thermique ou osmotique et régulée positivement par le stress. αLa cristalline α et les sHsp protègent les autres protéines de l'agrégation induite par la chaleur. Les deux autres familles de cristallines, la cristalline β et la cristalline ɣ, sont homologues l'une avec l'autre, mais pas avec la famille de la cristalline α ni avec les sHsp.
Spécificité
Cet anticorps reconnait l'extrémité N-terminale de la chaîne B de la cristalline alpha.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à l'hémocyanine de patelle correspondant à l'extrémité N-terminale de la chaîne B de la cristalline alpha humaine.
Épitope : extrémité N-terminale
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/1000e d'un lot représentatif a permis de détecter la chaîne B de la cristalline alpha dans des tissus de fibres cristalliniennes de rat. Une dilution au 1/2000e d'un lot représentatif a permis de détecter la chaîne B de la cristalline alpha dans des tissus de fibres cristalliniennes de rat résistantes (données non fournies). Une dilution au 1/1000e d'un lot représentatif a permis de détecter la chaîne B de la cristalline alpha dans des tissus de fibres musculaires résistantes (données non fournies). Il est recommandé d'utiliser exclusivement une dilution au 1/2000e pour les tissus de fibres cristalliniennes de rat résistantes.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,05 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la chaîne B de la cristalline alpha dans 10 µg de lysat de tissus rénaux humains et de veau.
Cet anticorps anti-chaîne B de la cristalline alpha est validé pour une utilisation en western blotting et en immunohistochimie sur coupes en paraffine pour la détection de la chaîne B de la cristalline alpha.
Domaine de recherche
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Neurosciences du développement
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de tissus cristalliniens de veau.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,05 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la chaîne B de la cristalline alpha dans 10 µg de lysat de tissus cristalliniens de veau.
Description de la cible
Poids observé : ~20 kDa. Des bandes non caractérisées peuvent apparaître à environ 37 et 43 kDa avec certains lysats cellulaires.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 M avec 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de tissus cristalliniens de veau, de tissus rénaux humains et de tissus rénaux de veau
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sandip K Nandi et al.
Glycoconjugate journal, 38(3), 347-359 (2020-11-28)
Proteins in the eye lens have negligible turnover and therefore progressively accumulate chemical modifications during aging. Carbonyls and oxidative stresses, which are intricately linked to one another, predominantly drive such modifications. Oxidative stress leads to the loss of glutathione (GSH)
Fermin Moreno et al.
PloS one, 12(6), e0178093-e0178093 (2017-06-09)
The co-occurrence of the c.709-1G>A GRN mutation and the p.A152T MAPT variant has been identified in 18 Basque families affected by frontotemporal dementia (FTD). We aimed to investigate the influence of the p.A152T MAPT variant on the clinical and neuropathological
Sandip K Nandi et al.
Experimental eye research, 182, 1-9 (2019-03-09)
Acetylation of lysine residues occurs in lens proteins. Previous studies have shown an improvement in the chaperone activity of αA-crystallin upon acetylation. Sirtuins are NAD+-dependent enzymes that can deacylate proteins. The roles of sirtuins in regulating the acetylation of lens
AAV2-Mediated Expression of HspB1 in RGCs Prevents Somal Damage and Axonal Transport Deficits in a Mouse Model of Ocular Hypertension.
Nam, et al.
Translational vision science & technology, 11, 8-8 (2022)
Ingrid Garzón et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 681-681 (2020-07-17)
Human cornea substitutes generated by tissue engineering currently require limbal stem cells for the generation of orthotypical epithelial cell cultures. We recently reported that bioengineered corneas can be fabricated in vitro from a heterotypical source obtained from Wharton's jelly in