ABF124
Anticorps anti-cGAS
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Cyclic GMP-AMP synthase, cGAMP synthase, cGAS, h-cGAS, Mab-21 domain-containing protein 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CGAS(115004)
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation et immunologie
Immunoglobulines et immunologie
Qualité
Analyse par western blotting : Une concentration de 2,0 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la cGAS dans 10 µg de lysat de cellules MDA-MB-231.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable