ABE483
Anti-TFAM Antibody
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Transcription factor A, mitochondrial, mtTFA, Testis-specific high mobility group protein, TS-HMG
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TFAM(7019)
mouse ... Tfam(21780)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected TFAM in 10 µg of C2C12 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1