Principaux documents
ABE1861
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-CDK12
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Cyclin-dependent kinase 12, CDC2-related protein kinase 7, Cdc2-related kinase, arginine/serine-rich, Cell division cycle 2-related protein kinase 7, Cell division protein kinase 12, CrkRS, hCDK12
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.43
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDK12(51755)
Description générale
La kinase dépendante des cyclines 12 (EC 2.7.11.22, EC 2.7.11.23, UniProt Q9NYV4, aussi appelée "CDC2-related protein kinase 7", "Cdc2-related kinase", "arginine/serine-rich, cell division cycle 2-related protein kinase 7", "cell division protein kinase 12", CrkRS et hCDK12) est codée par le gène CDK12 (aussi connu sous les noms de CRK7, CRKRS ou KIAA0904) (identifiant du gène : 51755) chez l'homme. La CDK12 appartient à la sous-famille des kinases dépendantes des cyclines (CDK) appelée Ser/Thr protéines kinases CMGC. initialement identifiée et caractérisée en tant kinase agissant sur le domaine C-terminal (CTD) de l'ARN polymérase II, la CDK12 intervient dans la transformation de l'extrémité 3′ des ARNm MYC et c-FOS. De plus, le complexe CDK12/cycline K est impliqué dans le maintien de la stabilité génomique via la régulation des gènes de réponse aux dommages causés à l'ADN, et intervient comme déterminant de la sensibilité aux inhibiteurs de PARP1/2 dans le traitement du cancer. La CDK12 humaine est inhabituellement grosse avec un poids moléculaire de ∼160 kDa (la plupart des CDK font dans les 50 kDa), et contient de grandes extensions C-terminales et N-terminales flanquant le domaine kinase (a.a. 727-1020). Ces extensions comportent de multiples tronçons de séquences de faible complexité et des domaines RS caractéristiques des facteurs d'épissage et des régulateurs supposés médier les interactions protéine-protéine. Comme pour toutes les protéines contenant un domaine RS, la CDK12 est observée dans les "speckles" nucléaires constituant les sites de stockage des facteurs d'épissage.
Spécificité
La séquence immunogène est présente dans toutes les isoformes épissées de la CDK12 humaine, de souris et de rat signalées par UniProt (Q9NYV4, Q14AX6 et Q3MJK5).
Immunogène
Peptide linéaire correspondant à une séquence N-terminale de la CDK12 humaine.
Application
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,2 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter la CDK12 dans 45 µg d'extrait nucléaire de cellules HeLa (avec la permission du Dr. Arno Greenleaf, Université Duke, Durham, NC, États-Unis).
Analyse par western blotting : Un lot représentatif a permis de détecter la CDK12 humaine exprimée par un baculovirus dans des lysats de cellules Sf9 infectées (Bartkowiak, B. et Greenleaf, A.L. (2015). J. Biol. Chem. 290(3):1786-1795).
Analyse par western blotting : Un lot représentatif a permis de détecter la CDK12 dans un extrait nucléaire de cellules HeLa, ainsi que la régulation à la baisse de la CDK12 médiée par l'ARNi dans des cellules HEK293T/17 (Schwartz, J.C., et al. (2012). Genes Dev. 26(24):2690-2695).
Analyse par immunoprécipitation : Des lots représentatifs ont permis d'immunoprécipiter la CDK12 à partir d'un extrait nucléaire de cellules HeLa (Bartkowiak, B., et Greenleaf, A.L. (2015). J. Biol. Chem. 290(3):1786-1795; Schwartz, J.C., et al. (2012). Genes Dev. 26(24):2690-2695).
L'anticorps anti-CDK12, réf. ABE1861, est un anticorps polyclonal de lapin hautement spécifique qui cible la CDK12, et dont l'utilisation a été testée en immunoprécipitation et western blotting.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un extrait nucléaire de cellules HeLa.
Analyse par western blotting : Une concentration de 2,0 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la CDK12 dans 10 µg d'extrait nucléaire de cellules HeLa.
Description de la cible
~200 kDa (poids observé). La taille de la bande cible apparaît plus grande que les poids moléculaires calculés qui sont de 164,2/163,2/141,4 kDa (isoforme 1/2/3 humaine), de 163,7/139,9/162,8 kDa (isoforme 1/2/3 de rat) et de 163,8/140,0 kDa (isoforme 1/2 de rat), probablement en raison de modifications post-traductionnelles telles que la phosphorylation. Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique correspondant spécifiquement au lot utilisé.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Kai Funke et al.
Cancers, 14(7) (2022-04-13)
Type II testicular germ cell tumors (TGCT) are the most frequently diagnosed solid malignancy in young men. Up to 15% of patients with metastatic non-seminomas show cisplatin resistance and a very poor survival rate due to lacking treatment options. Transcriptional
Tapan K Maity et al.
Cancers, 15(8) (2023-05-16)
Osimertinib is a third-generation epidermal growth factor receptor and tyrosine kinase inhibitor (EGFR-TKI) approved for the treatment of lung adenocarcinoma patients harboring EGFR mutations. However, acquired resistance to this targeted therapy is inevitable, leading to disease relapse within a few