Key Documents
AB9708
Sigma-Aldrich
Anti-PSD-95 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Post synaptic density 95
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Dlg4(29495)
Spécificité
PSD-95 (Post synaptic density 95). By Western blot the antibody recognizes a band at ~95 kDa in rat brain microsomal preparation.
Immunogène
Synthetic peptide.
Application
&&
Domaine de recherche
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Synapses et biologie synaptique
Western blotting : μ
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-1066
Forme physique
Liquide, dans du PBS contenant 0,1 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par immuno-affinité
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C en aliquotes non dilués jusqu'à 6 mois après la date de réception.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ke Zhang et al.
Science signaling, 9(458), ra123-ra123 (2016-12-15)
Although the molecular mechanism is not clear, the clinically tested drug ketamine has rapid antidepressant action that does not require the multiple weeks of treatment needed for other antidepressant drugs to have an effect. We showed that ketamine potentiated Schaffer
Sergei V Baranov et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(2), 650-659 (2018-12-26)
Neuritic retraction in the absence of overt neuronal death is a shared feature of normal aging and neurodegenerative disorders, but the intracellular mechanisms modulating this process are not understood. We propose that cumulative distal mitochondrial protein damage results in impaired
Hong-Ru Chen et al.
JCI insight, 6(17) (2021-07-30)
The creatine transporter (CrT) maintains brain creatine (Cr) levels, but the effects of its deficiency on energetics adaptation under stress remain unclear. There are also no effective treatments for CrT deficiency, the second most common cause of X-linked intellectual disabilities.
Marta U Wołoszynowska-Fraser et al.
eNeuro, 8(5) (2021-08-22)
Retinoic acid (RA), a metabolite of vitamin A, has many physiological functions, and mounting evidence points to important roles in cognition. In vitro experiments indicate that RA is involved in homeostatic synaptic scaling in the hippocampus, which supports overall network
Marie Pronot et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 14, 780535-780535 (2021-12-11)
Synapses are highly specialized structures that interconnect neurons to form functional networks dedicated to neuronal communication. During brain development, synapses undergo activity-dependent rearrangements leading to both structural and functional changes. Many molecular processes are involved in this regulation, including post-translational