Principaux documents
AB5945
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Brn-3a
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-ATITHS, Anti-BRN3A, Anti-Oct-T1, Anti-RDC-1, Anti-brn-3A
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... POU4F1(5457)
Spécificité
Reconnaissance de la protéine Brn3a qui présente un poids moléculaire de 42,9 kDa.
Immunogène
Peptide de synthèse correspondant à la protéine Brn3a humaine (acides aminés 141 à 157), conjugué à la sérum albumine bovine (BSA)
Application
Analyse par western blotting : dilution du 1/200e au 1/1000e, par chimioluminescence amplifiée.
Immunohistochimie : dilution du 1/200e au 1/1000e.
Immunocytochimie : dilution du 1/200e au 1/1000e.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Domaine de recherche
Neurosciences
Détectez la protéine Brn-3a avec cet anticorps anti-Brn-3a, validé pour une utilisation en immunocytochimie, en immunohistochimie et en western blotting.
Sous-domaine de recherche
Neurosciences du développement
Marqueurs neuronaux et gliaux
Description de la cible
42,9 kDa
Forme physique
Anticorps purifié par immunoaffinité
Immunoglobuline purifiée par affinité. Anticorps précipité, dans une solution de PBS et de sulfate d'ammonium saturé à 50 %, sans conservateurs.
Stockage et stabilité
À conserver à -70 °C dans le flacon non ouvert pendant 6 mois maximum. Éviter les congélations/décongélations répétées.
PRÉPARATION ET UTILISATION :
Pour reconstituer l'anticorps, centrifuger le flacon d'anticorps à vitesse moyenne (5 000 tr/min) pendant 5 minutes de façon à obtenir un culot du produit précipité. Prélever délicatement la solution de tampon PBS/sulfate d'ammonium et la jeter. Il n'est pas nécessaire de retirer la totalité de la solution de PBS/sulfate d'ammonium : la présence de 10 μl de solution de sulfate d'ammonium résiduelle n'aura aucune incidence sur la remise en suspension de l'anticorps. Ne pas laisser sécher le culot protéique, au risque d'entraîner une forte perte de réactivité de l'anticorps.
Remettre le culot d'anticorps en suspension dans un tampon biologique adapté tel que du PBS ou du TBS (pH 7,3 à 7,5), de façon à atteindre une concentration finale de 1,0 mg/ml. Ainsi, pour atteindre une concentration finale de 1,0 mg/ml avec 50 μg d'anticorps précipité, la quantité de tampon nécessaire s'élève à 50 μl.
Verser délicatement le tampon liquide sur le culot. NE PAS MÉLANGER AU VORTEX. Mélanger en agitant doucement à l'aide d'une pointe de pipette de grand diamètre ou en tapotant avec les doigts. Laisser l'anticorps précipité se réhydrater pendant 1 heure entre 4 °C et 25 °C avant utilisation. Il est normal que de petites particules d'anticorps précipité ne se remettent pas en suspension. Les flacons sont remplis en excès afin de compenser les pertes éventuelles.
Les solutions d'anticorps réhydraté non diluées se conservent pendant 2 mois entre 2 °C et 8 °C, sans perte d'activité significative. Attention : La solution n'étant pas stérile, il convient de prendre des précautions si le produit est conservé entre 2 °C et 8 °C.
Il est possible de conserver le produit à -20 °C en y ajoutant le même volume de glycérol. Il est toutefois recommandé d'utiliser du glycérol de qualité ACS ou supérieure, dans la mesure où un glycérol de mauvaise qualité peut entraîner une perte d'activité significative.
Pour une conservation à long terme à -70 °C, il est recommandé de diluer la solution d'anticorps réhydraté à 1:1 dans une solution de BSA (fraction V, meilleure qualité possible) à 2 %, préparée à partir du tampon de réhydratation. La solution d'anticorps/BSA à 1 % résultante peut être divisée en aliquotes et conservée pendant 6 mois à -70 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Large expression
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Vanda Boshnjaku et al.
Epigenetics, 6(10), 1207-1216 (2011-09-21)
The epigenetic mechanism of folic acid (FA) action on dorsal root ganglion (DRG) cell proliferation and sensory neuron differentiation is not well understood. In this study, the ND7 cell line, derived from DRG cells, was used to elucidate this mechanism.
Yuki Nakano et al.
Cell death & disease, 11(3), 166-166 (2020-03-05)
Maintenance of retinal ganglion cells (RGCs) activity is relied on axonal transport conveying materials required for their survival such as neurotrophic factors. Kinesin-1 undergoes anterograde transport in axons, and Alcadein α (Alcα; also called calsyntenin-1) is a major cargo adaptor
Matthew Alsaloum et al.
Scientific reports, 11(1), 24283-24283 (2021-12-22)
The inhibition of voltage-gated sodium (NaV) channels in somatosensory neurons presents a promising novel modality for the treatment of pain. However, the precise contribution of these channels to neuronal excitability, the cellular correlate of pain, is unknown; previous studies using
Renata G Picciani et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 50(7), 3106-3111 (2008-12-23)
To determine the existence of a relatively higher abundance of potential TFs in glaucomatous trabecular meshwork (TM) that may bind putative promoter regions and affect cochlin protein expression in glaucomatous compared to normal TM. Combinatorial bioinformatics and biochemical analyses, using
Kylie S Chew et al.
Journal of biological rhythms, 32(3), 222-236 (2017-05-30)
Many biochemical, physiological, and behavioral processes such as glucose metabolism, body temperature, and sleep-wake cycles show regular daily rhythms. These circadian rhythms are adjusted to the environmental light-dark cycle by a central pacemaker located in the suprachiasmatic nucleus (SCN) in