Key Documents
AB5849
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-récepteur du glutamate 1 phosphoSer 845
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
GluR1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer845)
Informations sur le gène
human ... GRIA1(2890)
Description générale
Le récepteur du glutamate 1 (récepteur AMPA) est un canal ionique activé par le glutamate qui se lie à l'AMPA, au glutamate et au kaïnate. Le L-glutamate est le principal neurotransmetteur excitateur du SNC des mammifères, agissant à la fois via des canaux ioniques activés par des ligands (récepteurs ionotropiques ; composés de sous-unités GluR1-4) et via des récepteurs couplés aux protéines G (métabotropiques). Les récepteurs AMPA-glutamate médient la transmission synaptique rapide dans le SNC.
Spécificité
Reconnaît le récepteur du glutamate 1 [GluR1], phosphoSe845. Cet anticorps reconnaît une protéine de 100 kDa correspondant au GluR1 phosphorylé au niveau du résidu Ser845.
Immunogène
Peptide de synthèse correspondant aux acides aminés entourant le résidu phosphoSer845 du GluR1 de rat.
Épitope : phosphoSer 845
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-récepteur du glutamate 1 phosphoSer 845 est un anticorps dirigé contre le récepteur du glutamate 1 et destiné au WB.
Sous-domaine de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
Western blotting : Dilution au 1/1000e.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Description de la cible
100 kDa
Forme physique
Immunoglobuline purifiée par affinité. En solution dans de l'HEPES 10 mM à pH 7,5 contenant du NaCl 150 mM, 100 μg/ml de BSA et 50 % de glycérol.
Produit purifié par immuno-affinité
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C pendant 1 an à partir de la date d'expédition. Diviser en aliquotes afin d'éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer un maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Tissu cérébral humain
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Shan Liu et al.
Brain research, 1400, 31-41 (2011-06-07)
Previously, a learning-free measure was used to demonstrate that chronic food restriction (FR) increases the reward magnitude of a wide range of abused drugs. Moreover, a variety of striatal neuroadaptations were detected in FR subjects, some of which are known
C A Woods et al.
Physiology & behavior, 159, 52-63 (2016-03-19)
With respect to feeding, insulin is typically thought of as a satiety hormone, acting in the hypothalamus to limit ingestive behavior. However, accumulating evidence suggests that insulin also has the ability to alter dopamine release in the striatum and influence
Caroline Jung et al.
Psychopharmacology, 233(17), 3161-3172 (2016-07-05)
When ad libitum-fed rats undergo cocaine place preference conditioning (CPP) but are switched to food restriction for testing, CPP becomes resistant to extinction and correlates with phosphorylation of α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA) receptor GluA1 at Ser845 in nucleus accumbens (NAc) core.
Dipen Rajgor et al.
The Journal of biological chemistry, 292(23), 9774-9786 (2017-04-14)
MicroRNAs (miRNAs) are important regulators of localized mRNA translation in neuronal dendrites. The presence of RNA-induced silencing complex proteins in these compartments and the dynamic miRNA expression changes that occur in response to neuronal stimulation highlight their importance in synaptic
Ji-Song Guan et al.
PloS one, 6(9), e25735-e25735 (2011-10-11)
Memory formation is modulated by pre- and post-synaptic signaling events in neurons. The neuronal protein kinase Cyclin-Dependent Kinase 5 (Cdk5) phosphorylates a variety of synaptic substrates and is implicated in memory formation. It has also been shown to play a