Key Documents
AB5210
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-canaux sodiques, voltage-dépendants, pan (segment SP19)
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-DEE6, Anti-DEE6B, Anti-DRVT, Anti-EIEE6, Anti-FEB3A, Anti-FHM3, Anti-GEFSP2, Anti-HBSCI, Anti-NAC1, Anti-Nav1.1, Anti-SCN1, Anti-SMEI
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SCN1A(6323)
Spécificité
Reconnaît les sous-unités alpha du VGSC. Ne présente pas de réactivité croisée avec les autres antigènes de canaux sodiques testés jusqu'à présent.
Immunogène
Peptide purifié correspondant aux acides aminés 1501-1518 de la sous-unité alpha (acides aminés 1501-1518) du canal sodique voltage-dépendant (VGSC) de type I de rat (Numéro d'accession : P04774).
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
L'utilisation de cet anticorps anti-canaux sodiques a été validée en IHC et WB pour la détection de la protéine de canaux sodiques.
Sous-domaine de recherche
Canaux ioniques et transporteurs
Marqueurs neuronaux et gliaux
Toutes les procédures qui vont recevoir une protéine complète doivent être effectuées à 4 °C, et le mélange d'inhibiteurs de protéase suivant doit être utilisé : pepstatine A (1 µg/ml), leupeptine (1 µg/ml), aprotinine (1 µg/ml), Pefabloc SC (0,2 mM), benzamidine (0,1 mg/ml) et inhibiteurs des calpaïnes I et II (8 µg/ml de chaque).
Western blotting : dilution au 1/200e par ECL sur des membranes de cerveau de rat nouveau-né.
Immunohistochimie sur des coupes de cerveau de souris (congelées) et des coupes de moelle épinière de souris (paraffine).
Les dilutions doivent être effectuées à l'aide d'une protéine de transport telle que la sérum albumine bovine (1-3 %).
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
Immunoglobuline purifiée par affinité. Produit lyophilisé à partir d'un tampon phosphate salin, pH 7,4, contenant 1 % de sérum albumine bovine et 0,05 % d'azoture de sodium comme conservateur. À reconstituer dans 200 µl d'eau désionisée stérile. Centrifuger la préparation d'anticorps avant utilisation (10 000 g pendant 5 min).
Stockage et stabilité
Conserver le produit lyophilisé à -20 °C pendant 12 mois à compter de la date de réception. Après reconstitution, conserver à -20 °C en aliquotes non diluées pendant 6 mois maximum. Éviter les congélation/décongélation répétées.
Remarque sur l'analyse
Témoin
ANTIGÈNE TÉMOIN : l'anticorps est fourni avec une quantité de 40 µg d'antigène témoin. La solution mère de l'antigène peut être préparée avec 100 µl d'eau désionisée stérile. Pour le témoin négatif, préincuber 1 µg de peptide avec 1 µg d'anticorps pendant une heure à température ambiante. Il revient à l'utilisateur final de déterminer les concentrations optimales.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Elsa Cisneros et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 9, 470-470 (2015-12-24)
Kv7.2 channel expression has been reported to decrease in dorsal root ganglia (DRG) following the induction of a peripheral neuropathy while other experiments show that Kv7.2 accumulates in peripheral neuromas. The mechanisms underlying these novel expression patterns are poorly understood.
John E Rash et al.
Journal of neurophysiology, 115(4), 1836-1859 (2016-01-15)
Saltatory conduction in mammalian myelinated axons was thought to be well understood before recent discoveries revealed unexpected subcellular distributions and molecular identities of the K(+)-conductance pathways that provide for rapid axonal repolarization. In this study, we visualize, identify, localize, quantify
Tristan D Kubik et al.
Scientific reports, 11(1), 7301-7301 (2021-04-02)
Aedes aegypti is a major vector of Zika, dengue, and other arboviruses. Permethrin adulticidal spraying, which targets the voltage-gated sodium channel (VGSC), is commonly done to reduce local mosquito populations and protect humans from exposure to arbovirus pathogens transmitted by
Yumi Matsushita et al.
Biomedical research (Tokyo, Japan), 39(4), 189-196 (2018-08-14)
Ten pairs of protrusions, called accessory lobes (ALs), exist at the lateral sides of the avian lumbosacral spinal cord. Histological evidence indicates that neuron-like cells gather in the ALs, and behavioral evidence suggests that the ALs act as a sensory
Claudia Kuehn et al.
The European journal of neuroscience, 37(6), 860-875 (2013-01-03)
Input-output computations of individual neurons may be affected by the three-dimensional structure of their dendrites and by the location of input synapses on specific parts of their dendrites. However, only a few examples exist of dendritic architecture which can be