AB3547
Anti-Cytochrome C Antibody
Chemicon®, from sheep
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
sheep
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, rabbit, human, canine
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CYCS(54205)
Spécificité
Application
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Apoptosis - Additional
Enzymes & Biochemistry
Immunocytochemistry on human and rat cells.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable