AB3430
Anti-Prosurfactant Protein B Antibody, reacts with both CT and NT
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
proSP-B
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SFTPB(6439)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoblot: 1:1,000-1:5,000; proprotein 42-46kDa.
ELISA: 1:500-1:1,000
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Metabolism
Ion & Transport Channels
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable