Key Documents
AB2283
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Tbr2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
eomesodermin (Xenopus laevis) homolog, eomesodermin homolog (Xenopus laevis), t box, brain, 2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EOMES(8320)
mouse ... Eomes(13813)
Description générale
Tbr2, un facteur de transcription à domaine T, est membre d'une famille de protéines conservées qui partage un domaine de liaison à l'ADN commun appelé T-box. Les gènes T-box codent des facteurs de transcription impliqués dans la régulation des processus développementaux. Il a été montré que Trb2 intervient dans le développement du néocortex et dans la voie de différenciation de la glie radiale en neurone de projection post-mitotique.
Spécificité
Cet anticorps reconnait Tbr2.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH et correspondant à la protéine Tbr2 de souris.
Épitope : domaine interne.
Application
Cet anticorps anti-Tbr2 a été validé en IH pour la détection de Tbr2.
Domaine de recherche
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Neurosciences du développement
Qualité
Produit évalué par immunohistochimie sur du tissu cérébral humain.
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/300e d'un précédent lot d'anticorps anti-Tbr2 a permis de détecter Tbr2 dans du tissu cérébral humain et de souris.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4, NaCl 150 mM) et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Tissu cérébral humain
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Dan Xu et al.
PLoS biology, 16(12), e2006613-e2006613 (2018-12-20)
Mutations of WD repeat domain 62 (WDR62) lead to autosomal recessive primary microcephaly (MCPH), and down-regulation of WDR62 expression causes the loss of neural progenitor cells (NPCs). However, how WDR62 is regulated and hence controls neurogenesis and brain size remains
Joanna Yeung et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(35), 9057-9069 (2016-09-02)
Pax6 is a prominent gene in brain development. The deletion of Pax6 results in devastated development of eye, olfactory bulb, and cortex. However, it has been reported that the Pax6-null Sey cerebellum only has minor defects involving granule cells despite
Livia Goto-Silva et al.
BMC developmental biology, 19(1), 3-3 (2019-03-08)
Organoid cultivation in suspension culture requires agitation at low shear stress to allow for nutrient diffusion, which preserves tissue structure. Multiplex systems for organoid cultivation have been proposed, but whether they meet similar shear stress parameters as the regularly used
Melanie Schoof et al.
Acta neuropathologica communications, 7(1), 199-199 (2019-12-07)
CREB (cyclic AMP response element binding protein) binding protein (CBP, CREBBP) is a ubiquitously expressed transcription coactivator with intrinsic histone acetyltransferase (KAT) activity. Germline mutations within the CBP gene are known to cause Rubinstein-Taybi syndrome (RSTS), a developmental disorder characterized
Teresa Guillamon-Vivancos et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 29(3), 1121-1138 (2018-02-08)
How the variety of neurons that organize into neocortical layers and functional areas arises is a central question in the study of cortical development. While both intrinsic and extrinsic cues are known to influence this process, whether distinct neuronal progenitor