Principaux documents
AB2218
Sigma-Aldrich
Anti-Aquaporin-4 Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
AQP4, WCH4, MIWC
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Nom du produit
Anticorps anti-aquaporine 4, Chemicon®, from rabbit
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AQP4(361)
Description générale
L'aquaporine 4 est un canal spécifique à l'eau localisé dans divers tissus, y compris le tractus gastro-intestinal, les reins et le cerveau. C'est un récepteur osmotique qui régule l'équilibre hydrique du corps et intervient dans la régulation du flux d'eau au sein du système nerveux central. La localisation d'AQ4 au niveau des pieds astrocytaires en fait un excellent marqueur pour les processus distaux des astrocytes.
Spécificité
La réactivité croisée de l'anticorps avec d'autres espèces n'a pas encore été testée. L'immunogène présente 94 % de similitude avec la souris, 88 % avec les bovins, 86 % avec le lapin et 82 % avec l'AQP4 humaine (hAQP4).
Reconnait l'aquaporine 4.
Immunogène
Peptide linéaire synthétique
Épitope : Région C-terminale
Application
Analyse par western blotting : Concentration de 0,5 à 1 µg/ml avec la technique par chimioluminescence.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-aquaporine 4 est un anticorps dirigé contre l'aquaporine 4 à utiliser en WB.
Sous-domaine de recherche
Canaux ioniques et transporteurs
Description de la cible
~34 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : AB3068
Forme physique
Produit purifié par immunoaffinité
Purifié dans du PBS avec 0,05 % NaN3
Stockage et stabilité
À conserver entre 2 °C et 8 °C, en aliquotes non diluées, pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Testé sur du lysat de cerveau de rat adulte
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Christina Stefanitsch et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 9, 456-456 (2015-12-10)
The serine protease tissue-type plasminogen activator (tPA) is used as a thrombolytic agent in the management of ischemic stroke, but concerns for hemorrhagic conversion greatly limits the number of patients that receive this treatment. It has been suggested that the
Stefanie Gurnik et al.
Acta neuropathologica, 131(5), 753-773 (2016-03-05)
The homeostasis of the central nervous system is maintained by the blood-brain barrier (BBB). Angiopoietins (Ang-1/Ang-2) act as antagonizing molecules to regulate angiogenesis, vascular stability, vascular permeability and lymphatic integrity. However, the precise role of angiopoietin/Tie2 signaling at the BBB
Alvaro Cobo-Calvo et al.
PloS one, 15(9), e0238301-e0238301 (2020-09-04)
Neuromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD) is a primary astrocytopathy driven by antibodies directed against the aquaporin-4 water channel located at the end-feet of the astrocyte. Although blood-brain barrier (BBB) breakdown is considered one of the key steps for the development
Daphne M P Naessens et al.
Fluids and barriers of the CNS, 17(1), 41-41 (2020-06-28)
Proper neuronal function is directly dependent on the composition, turnover, and amount of interstitial fluid that bathes the cells. Most of the interstitial fluid is likely to be derived from ion and water transport across the brain capillary endothelium, a
Romain Marignier et al.
Brain : a journal of neurology, 133(9), 2578-2591 (2010-08-07)
Devic's neuromyelitis optica is an inflammatory demyelinating disorder normally restricted to the optic nerves and spinal cord. Since the identification of a specific autoantibody directed against aquaporin 4, neuromyelitis optica-immunoglobulin G/aquaporin 4 antibody, neuromyelitis optica has been considered an entity