Key Documents
AB19026
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-ADAM 10 (extrémité C-terminale)
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
A disintegrin and metalloproteinase domain 10, ADAM metallopeptidase domain 10, CD156c antigen, Kuzbanian protein homolog, Mammalian disintegrin-metalloprotease, a disintegrin and metalloprotease domain 10
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
bovine, mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
ADAM10 est un membre de la famille ADAM (protéines à domaine du type "a disintegrin and metalloprotease"). Cette protéine clive le précurseur lié à la membrane du TNF-alpha au niveau de 76-Ala-|-Val-77 pour donner sa forme mature soluble. Elle est responsable de la libération protéolytique de plusieurs protéines de la surface cellulaire, notamment le facteur de type EGF se liant à l'héparine ou l'éphrine-A2, et du clivage constitutif et régulé de la protéine précurseur de l'amyloïde (APP) par l'alpha-sécrétase. Elle contribue au clivage normal de la protéine prion cellulaire et est impliquée dans le clivage de la molécule d'adhérence L1 à la surface des cellules et dans les vésicules membranaires libérées, ce qui suggère une activité protéase de type vésiculaire.
Le facteur de nécrose tumorale alpha est une cytokine pro-inflammatoire qui intervient dans tout un éventail de réponses aux maladies inflammatoires et dans la mort cellulaire programmée. Le récepteur Notch et son ligand participent aux décisions touchant au devenir des cellules durant le développement des vertébrés, et sont associés chez l'homme à plusieurs troubles, notamment un lymphome T. TNA-alpha, notch et son ligand delta sont tous des molécules liées à la membrane, qui sont clivées par des protéases pour libérer des protéines matures ou un récepteur fonctionnel. Il a récemment été découvert que ADAM10-, une métalloprotéase-désintégrine de la famille des protéines de mammifère ADAM (comportant un domaine "a disintegrin and metalloproteinase"), clive TNF-alpha, notch et son ligand delta (1-3). Les gènes codant pour la protéine ADAM10 humaine, de souris et de bovin ont récemment été clonés et désignés respectivement ADAM10, kuzbanian (KUZ) et MADM (1,2,4). L'ARNm d'ADAM10 est exprimé dans divers tissus humains et bovins.
Spécificité
Reconnaît l'extrémité C-terminale de ADAM10.
Immunogène
Anticorps dirigé contre un peptide correspondant aux acides aminés 732-748 de la protéine ADAM10 humaine (Rosendahl, M.S., 1997). Cette séquence est identique à celles d'origine bovine et de rat, et ne diffère de celle de la protéine ADAM10 de souris que d'un acide aminé (Pan, D., 1997; Howard, L., 1996).
Épitope : a.a. 732-748 de la protéine ADAM10 humaine
Application
Western blots :
Dilution au 1/500-1/2000e. Il est possible d'utiliser du lysat de cellules Jurkat entières comme contrôle positif ; une bande à 85 kDa, susceptible de correspondre à un précurseur, peut être détectée. Une bande pâle a été détectée à 60 kDa dans certaines lignées cellulaires, notamment les cellules Jurkat : cette bande semble représenter la protéine mature transformée. Dans certaines préparations, un excès d'anticorps primaire peut générer de multiples bandes. La présence de formes glycosylées et de produits de dégradation peut faire apparaître d'autres bandes. Une importante proforme est généralement observée vers 80-85, associée à des bandes à 60 et en-dessous de 50 kDa dans certains cas. Il est possible de se procurer le peptide immunogène (réf. AG533) pour réaliser des études de blocage d'anticorps.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Immunohistochimie :
Un précédent lot de cet anticorps a permis de détecter la protéine ADAM10 dans du tissu rénal et du tissu de carcinome de cellules rénales fixés au formol et inclus en paraffine (Gutwein, P., et al. EUROPEAN JOURNAL OF CANCER. 45(2009):478–489).
Immunofluorescence :
Un précédent lot de cet anticorps a permis de détecter la protéine ADAM10 dans des cellules RCC4 (carcinome de cellules rénales) et A498 (Gutwein, P., et al. EUROPEAN JOURNAL OF CANCER. 45(2009):478–489).
L'utilisation de cet anticorps anti-ADAM10 (extrémité C-terminale) a été validée en WB pour la détection de la protéine ADAM10.
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cellules RAW264.7.
Western blotting : Une dilution au 1/500e de ce lot a permis de détecter ADAM10 dans 10 μg de lysats de cellules RAW264.7.
Description de la cible
80-85 kDa
Liaison
Remplace : AB19031
Forme physique
Format : Produit purifié
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à -20 ºC en aliquotes non diluées à partir de la date de réception.
Recommandations d'utilisation :
Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des tubes de microcentrifugation et les stocker à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
La protéine ADAM10 est exprimée de manière ubiquitaire. MDA-MB231 (lignée cellulaire de cancer du sein humain connue pour exprimer de forts niveaux d'ADAM10).
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Role of E-cadherin in the pathogenesis of gastroesophageal reflux disease.
Jovov, B; Que, J; Tobey, NA; Djukic, Z; Hogan, BL; Orlando, RC
The American Journal of Gastroenterology null
Evidence for cadherin-11 cleavage in the synovium and partial characterization of its mechanism.
Noss, EH; Watts, GF; Zocco, D; Keller, TL; Whitman, M; Blobel, CP; Lee, DM; Brenner, MB
Arthritis Research & Therapy null
Anna Maria Kanarek et al.
The FEBS journal, 284(5), 742-753 (2017-01-20)
The association between hypertension and an increased risk for Alzheimer's disease (AD) and dementia is well established. Many data suggest that modulation of the renin-angiotensin system may be meaningful for the prevention and therapy of neurodegenerative disorders, in particular AD.
Xin Yan et al.
PloS one, 9(1), e84617-e84617 (2014-01-10)
Members of the ADAM (a disintegrin and metalloprotease) family are involved in embryogenesis and tissue formation via their proteolytic function, cell-cell and cell-matrix interactions. ADAM10 is expressed temporally and spatially in the developing chicken spinal cord, but its function remains
Xystus H L Tam et al.
Clinical science (London, England : 1979), 120(2), 81-89 (2010-08-24)
The sRAGE [soluble RAGE (receptor for advanced glycation end-products)] lack the transmembrane and cytoplasmic domain of the full-length receptor and can function as a decoy for RAGE ligands. Recent evidence suggests that sRAGE may be a potential biomarker of RAGE-mediated