Principaux documents
AB1891
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-récepteur 1 de la chimiokine C-X-X-X-C, boucle extracellulaire
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
CX3CR1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CX3CR1(1524)
Description générale
CX3CR1 est l'un des récepteurs de la chimiokine nécessaire comme corécepteur pour l'infection par le VIH. Les gènes codant pour la protéine CX3CR1 humaine, de souris et de rat ont été clonés et désignés respectivement V28 et CMKBRL1, CX3CR1 et RBS11 (1-4). La protéine à sept transmembranes a récemment été identifiée comme le récepteur d'une nouvelle molécule transmembranaire, la fractalkine, et renommée CX3CR1 (5). Il a récemment été établi que CX3CR1 sert de corécepteur pour la fusion des enveloppes du VIH-1 et du VIH-2 et pour l'infection virale, qui peuvent être inhibées par la facktokine (6). CX3CR1 intervient dans la migration et l'adhésion des leucocytes.
Immunogène
Peptide synthétique provenant de la boucle extracellulaire de CX3CR1 humaine.
Application
L'anti-récepteur de la chimiokine C-X-X-X-C 1, boucle extracellulaire, est un anticorps dirigé contre le récepteur de la chimiokine C-X-X-X-C 1 pour une utilisation en IH et en WB.
Western blotting : dilution au 1/500e (il est possible d'utiliser un lysat de cellules THP comme témoin positif et une bande d'environ 50 kDa peut être détectée)
Immunohistochimie sur coupes congelées
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
Format : Produit purifié
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yuji Kajiwara et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(1), 335-343 (2014-06-01)
Response to endotoxins is an important part of the organismal reaction to Gram-negative bacteria and plays a critical role in sepsis and septic shock, as well as other conditions such as metabolic endotoxemia. Humans are generally more sensitive to endotoxins