Key Documents
AB16661
Sigma-Aldrich
Anti-PARP Poly ADP-ribose Polymerase-1 Antibody
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
Poly [ADP-ribose] polymerase 1, PARP-1, NAD(+) ADP-ribosyltransferase 1, ADPRT 1, Poly[ADP-ribose] synthase 1, ARTD1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, human, bovine, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Parp1(286764)
human ... PARP1(142)
mouse ... Parp1(11545)
rat ... Parp1(25591)
Spécificité
Recognizes 116 kDa PARP-1 and the 85 kDa apoptosis-related cleavage fragment.
Immunogène
Synthetic peptide based on the sequence from the C-terminal portion of the bovine PARP automodification domain (amino acids 509-524) conjugated to a carrier.
Application
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
Métabolisme
Sous-domaine de recherche
Apoptose - Autre
Enzymes et biochimie
This Anti-PARP Poly ADP-ribose Polymerase-1 Antibody is validated for use in ELISA, WB for the detection of PARP Poly ADP-ribose Polymerase-1.
Western blotting : 1:500 using alkaline phosphatase.
ELISA
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-575; 04-576
Forme physique
Antiserum containing 0.05% sodium azide. En solution contenant 0,05% d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
À conserver congelé à -20 °C, en aliquotes non diluées, pendant 12 mois maximum.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Hypermethylated in cancer 1 (HIC1), a tumor suppressor gene epigenetically deregulated in hyperparathyroid tumors by histone H3 lysine modification.
Svedlund, J; Koskinen Edblom, S; Marquez, VE; ?kerstrom, G; Bjorklund, P; Westin, G
The Journal of clinical endocrinology and metabolism null
Lauren K Jillson et al.
Molecular cancer research : MCR, 19(7), 1123-1136 (2021-04-14)
Prostate cancer genomic subtypes that stratify aggressive disease and inform treatment decisions at the primary stage are currently limited. Previously, we functionally validated an aggressive subtype present in 15% of prostate cancer characterized by dual deletion of MAP3K7 and CHD1.
Kwang Il Park et al.
Oncology letters, 13(4), 2521-2530 (2017-04-30)
Lonicera japonica Thunb. (L. japonica T.) has historically been used in Korean herbal medicine due to its anticancer and protective effects on the respiratory system. In the present study, the polyphenolic compounds in L. japonica T. were investigated using high-performance
Marlena Zyśk et al.
International journal of molecular sciences, 21(22) (2020-11-18)
The N-acetylaspartate network begins in neurons with N-acetylaspartate production catalyzed by aspartate N-acetyltransferase from acetyl-CoA and aspartate. Clinical studies reported a significant depletion in N-acetylaspartate brain level in type 1 diabetic patients. The main goal of this study was to
Jessica Svedlund et al.
Endocrine-related cancer, 21(2), 231-239 (2013-12-03)
Primary hyperparathyroidism (pHPT) resulting from parathyroid tumors is a common endocrine disorder with incompletely understood etiology. In renal failure, secondary hyperparathyroidism (sHPT) occurs with multiple tumor development as a result of calcium and vitamin D regulatory disturbance. The aim of