AB15668
Anti-PYY Antibody, amino acids 3-18
Chemicon®, from chicken
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PYY(5697)
mouse ... Pyy(217212)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable