Key Documents
8.56089
Sigma-Aldrich
1,3-Diaminopropane trityl resin
Novabiochem®
About This Item
Code UNSPSC :
12352001
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Resin for the synthesis of peptidyl-aminopropylamines by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS Literature references
Literature references
[1] F. Wang, et al. (2000) Org. Lett., 2, 1581.
[2] S. Manku, et al. (2001) J. Org. Chem., 66, 874.
Liaison
Replaces: 01-64-0132
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable