8.52339
Fmoc-Pen(Trt)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Pen(Trt)-OH, Fmoc-α, α-dimethyl-Cys(Trt)-OH,Fmoc-S-trityl-L-penicillamine
About This Item
Produits recommandés
product name
Fmoc-Pen(Trt)-OH, Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
thiol
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C39H35NO4S/c1-38(2,45-39(27-16-6-3-7-17-27,28-18-8-4-9-19-28)29-20-10-5-11-21-29)35(36(41)42)40-37(43)44-26-34-32-24-14-12-22-30(32)31-23-13-15-25-33(31)34/h3-25,34-35H,26H2,1-2H3,(H,40,43)(H,41,42)/t35-/m1/s1
Clé InChI
XSGMGAINOILNJR-PGUFJCEWSA-N
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles:
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Application
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable