Documents
8.52096
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Dabcyl)-OH
≥97% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Lys(Dabcyl)-OH
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C36H37N5O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
619.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
Fmoc-Lys(Dabcyl)-OH, Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥95.5% (HPLC)
≥97% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C36H37N5O5/c1-41(2)27-20-18-26(19-21-27)40-39-25-16-14-24(15-17-25)34(42)37-22-8-7-13-33(35(43)44)38-36(45)46-23-32-30-11-5-3-9-28(30)29-10-4-6-12-31(29)32/h3-6,9-12,14-21,32-33H,7-8,13,22-23H2,1-2H3,(H,37,42)(H,38,45)(H,43,44)/t33-/m0/s1
Clé InChI
FPOPWTDBGMLRNG-XIFFEERXSA-N
Description générale
A modified lysine derivative for the preparation of chromogenically-labeled peptides by Fmoc SPPS. The Dabcyl group quenches the fluorescence of EDANS, Mca, TET, JOE, FAM fluorophores, making it an extremely useful tool for the synthesis of fluorescence-quenched peptide substrates.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
Liaison
Replaces: 04-12-1236
Remarque sur l'analyse
Color (visual): orange to red
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(157B)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.5 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable