Principaux documents
8.42857
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol)
for synthesis
Synonyme(s) :
4,4′-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H44O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
204-279-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
crystals
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
217 °C/1 hPa
Pf
153-156 °C
Température de transition
flash point 222 °C
Solubilité
<0.0001 g/L
Densité
0.99 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Oc1c(cc(cc1C(C)(C)C)Cc2cc(c(c(c2)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C29H44O2/c1-26(2,3)20-14-18(15-21(24(20)30)27(4,5)6)13-19-16-22(28(7,8)9)25(31)23(17-19)29(10,11)12/h14-17,30-31H,13H2,1-12H3
Clé InChI
MDWVSAYEQPLWMX-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Improvement in biolubricant performance: The use of 4,4′-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol) as an antioxidant additive significantly enhances the oxidative stability and performance of new biolubricant formulations, marking it as an effective solution in sustainable lubrication technology (Quinchia et al., 2011).
  • Study of bioaccumulation potential in soils: Research utilized 4,4′-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol) to investigate its bioaccumulation potential in field-collected soils, demonstrating its environmental interaction and mobility which are crucial for risk assessments in ecological contexts (Princz et al., 2014).
  • Antioxidant activity and intramolecular interactions: A study explored the antioxidant activity of o-bisphenols like 4,4′-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol), focusing on intramolecular hydrogen bonding and its role in enhancing radical scavenging efficiency, pivotal for designing more effective antioxidants (Amorati et al., 2003).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 153 °C
Melting range (upper value): ≤ 156 °C
Identity (IR): passes test
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
431.6 °F
Point d'éclair (°C)
222 °C