8.41705
3-mercapto-1,2-propanediol
for synthesis
Synonyme(s) :
3-mercapto-1,2-propanediol, 1-thioglycérol
About This Item
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
pH
4.79 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
<-20 °C
Température de transition
flash point 99 °C
Solubilité
slightly soluble >1000 g/L
Densité
1.247 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H8O2S/c4-1-3(5)2-6/h3-6H,1-2H2
Clé InChI
PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Polyhydroxyuréthanes et hydrogels semi-IPN : le 3-mercapto-1,2-propanédiol est utilisé dans la formation simultanée de polyhydroxyuréthanes et d'hydrogels de réseaux polymères semi-interpénétrants (semi-IPN) multicomposants, et permet d'améliorer les propriétés des matériaux pour diverses applications biomédicales (Carbajo-Gordillo et al., 2024).
- Fonctionnalisation des nanoparticules : ce composé facilite la liaison directe et la caractérisation des enzymes sur les nanoparticules d'oxyde de fer, démontrant ainsi son rôle en nanotechnologie pour des applications biotechnologiques (Sidhu et al., 2024).
- Polyuréthanes à mémoire de forme : utilisé dans la synthèse de polyols multifonctionnels par une méthode facile de chimie clic de type "thiol-ène" (Lee and Kim, 2023).
- Synthèse de nanophosphores à basse température : il joue un rôle déterminant dans la nouvelle synthèse à basse température de nanophosphores d'oxyde d'yttrium dopés par des ions europium, ces nanophosphores étant utilisées dans les diodes électroluminescentes émettant dans le proche UV ; cela souligne son rôle essentiel dans la fabrication de matériaux avancés (Patwardhan et al., 2023).
- Monomère de phosphorylcholine : le 3-mercapto-1,2-propanédiol est utilisé dans la synthèse du monomère fonctionnel de phosphorylcholine de 2-((3-((2,3-dihydroxypropyl)thio)-2-méthylpropanoyl)oxy)éthyl phosphorylcholine (PC-diol) via une réaction de chimie clic (Hao et al., 2023).
Remarque sur l'analyse
identité (IR) : test réussi
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup