Principaux documents
8.41296
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzyl chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Nitrobenzyl chloride, α-Chloro-2-nitrotoluene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
210-300-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
powder
pb
127-133 °C/13 hPa
Pf
44-48 °C
Température de transition
flash point 112 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
ClCc1c(cccc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H,5H2
Clé InChI
BXCBUWKTXLWPSB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 44 °C
Melting range (upper value): ≤ 48 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
233.6 °F
Point d'éclair (°C)
112 °C