Principaux documents
8.41156
Sigma-Aldrich
6-Azauracil
for synthesis
Synonyme(s) :
6-Azauracil, 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H3N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
207-318-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (acidimetric)
Forme
powder
Pf
274-275 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-2-1-4-6-3(8)5-2/h1H,(H2,5,6,7,8)
Clé InChI
SSPYSWLZOPCOLO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 275 °C
Melting range (upper value): ≤ 280 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable