Principaux documents
8.41072
Sigma-Aldrich
2′-Chloroacetophenone
for synthesis
Synonyme(s) :
2′-Chloroacetophenone, 1-(2-Chlorophenyl)ethanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
218-397-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
1820 mg/kg LD50, oral (Rat)
Température de transition
flash point 88 °C
Densité
1.189 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Clc1c(cccc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
Clé InChI
ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.188 - 1.192
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F
Point d'éclair (°C)
88 °C