Key Documents
8.41034
Sigma-Aldrich
Aminoacetonitrile sulfate
for synthesis
Synonyme(s) :
Aminoacetonitrile sulfate, Glycinonitrile sulphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H10N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.21
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
226-772-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (acidimetric)
Forme
powder
Pf
118-122 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2C2H4N2.H2O4S/c2*3-1-2-4;1-5(2,3)4/h2*1,3H2;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
NQHWLBZZBSYIPI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable