Principaux documents
8.22296
Sigma-Aldrich
Phénol
for synthesis
Synonyme(s) :
Hydroxybenzène
About This Item
Formule linéaire :
C6H5OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.11
Beilstein:
969616
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-632-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
for synthesis
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.24 (vs air)
Pression de vapeur
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99% (GC)
Forme
crystalline solid
Température d'inflammation spontanée
1319 °F
Puissance
660 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
8.6 %
dilution
(for synthesis)
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
182 °C (lit.)
Pf
40-42 °C (lit.)
Température de transition
flash point 81 °C
Solubilité
84 g/L
Densité
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Masse volumique apparente
620 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clé InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 43 °C
Identity (IR): passes test
Protect from light. Any pink discoloration that might result from oxidation during storage generally does not affect the quality of the product.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup