8.22050
Dodécylsulfate de sodium
for synthesis
Synonyme(s) :
Dodécylsulfate, sel sodique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
1427 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
204-207 °C
Température de transition
flash point >150 °C
Solubilité
>130 g/L
Densité
1.1 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
490‑560 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Clé InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
- dans la synthèse de particules nanocomposites de SiO2/polystyrène par polymérisation en miniémulsion.
- dans la préparation de nanoparticules (NP) lipidiques solides (SLN) et de NP de poly(lactide-co-glycolide) contenant OA-Fe3O4 comme NP composites antistatiques (CAN).
Remarque sur l'analyse
Identité (IR) : test réussi
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
338.0 °F
Point d'éclair (°C)
170 °C