Principaux documents
8.20551
Sigma-Aldrich
1,2-Epoxybutane
for synthesis
Synonyme(s) :
1,2-Epoxybutane, Ethyloxirane, 1,2-Butylene oxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
203-438-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1005 hPa ( 63 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
370 °C
Puissance
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
1743 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.7-19 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
63 °C/1013 hPa
Pf
-130 °C
Température de transition
flash point -26 °C
Solubilité
86.8 g/L
Densité
0.83 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O1C(C1)CC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-3-5-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
RBACIKXCRWGCBB-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Efficient catalysis of CO2 cycloaddition: 1,2-Epoxybutane is utilized in the synthesis of hydroxy-rich covalent organic frameworks, proving effective in catalyzing CO2 cycloaddition. This application supports environmental sustainability efforts through the conversion of carbon dioxide into useful compounds (Pang et al., 2023).
  • Strain-release reagent synthesis: Highlighting its versatility as a chemical intermediate, 1,2-Epoxybutane is used in one-pot syntheses of strain-release reagents from methyl sulfones. This research opens new avenues in synthetic chemistry for creating novel organic compounds efficiently (Jung and Lindsay, 2022).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.831
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
5.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-15 °C - closed cup