Principaux documents
8.20423
Sigma-Aldrich
N,N′-Dibutylthiourea
for synthesis
Synonyme(s) :
N,N′-Dibutylthiourea
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2CH2NH)2CS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
203-674-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.0032 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
350 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
Pf
62-65 °C
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
S=C(NCCCC)NCCCC
InChI
1S/C9H20N2S/c1-3-5-7-10-9(12)11-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H2,10,11,12)
Clé InChI
KFFQABQEJATQAT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (of S): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 66 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable