Principaux documents
8.20234
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde oxime
for synthesis
Synonyme(s) :
Benzaldehyde oxime, Benzaldoxime
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH=NOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.14
Code UNSPSC :
12352126
Numéro de classement CE :
213-261-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥96.5% (GC)
Forme
crystals
Point d'ébullition
123 °C/1013 hPa
Pf
30 °C
Température de transition
flash point 108 °C
Densité
1.11 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H7NO/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6,9H/b8-6+
Clé InChI
VTWKXBJHBHYJBI-SOFGYWHQSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 24 °C
Melting range (upper value): ≤ 27 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3