Key Documents
8.20103
Sigma-Aldrich
p-Anisidinium chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
p-Anisidinium chloride, p-Anisidinium chloride, 4-Methoxyanilinium chloride
About This Item
Formule linéaire :
4-(CH3O)C6H4NH3Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.61
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
243-657-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
217-220 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H9NO.ClH/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7;/h2-5H,8H2,1H3;1H
Clé InChI
VQYJLACQFYZHCO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 217 °C
Melting range (upper value): ≤ 220 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable